Orders LinkContactUsLinkComponent
O411 98+%
Leverandør:   Apollo Scientific
O411 98+%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  4-[(4-Methoxyphenyl)methoxy]benzeneacetonitrile, 2-(4-((4-Methoxybenzyl)oxy)phenyl)acetonitrile, O4I1
  • CAS nummer:175135-47-4
  • Formel:C₁₆H₁₅NO₂
  • MDL nummer:MFCD00067778
  • Molecular Weight:253.30 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 1.380,00 kr
    1.380,00 kr
    1 * 100 mg
       1.380,00 kr
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 6.320,00 kr
    6.320,00 kr
    1 * 1 g
       6.320,00 kr
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 22.060,00 kr
    22.060,00 kr
    1 * 5 g
       22.060,00 kr
  • Bottle
    250 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 2.340,00 kr
    2.340,00 kr
    1 * 250 mg
       2.340,00 kr