Orders LinkContactUsLinkComponent
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
4-(2,4-Dinitrophenyl)morpholine
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:39242-76-7
  • Formel:C₁₀H₁₁N₃O₅
  • MDL nummer:MFCD00193779
  • Molecular Weight:253.22 g/mol
  • Smeltende Pt:117…118 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mg
    1 * 100 mg - 714,00 kr
    714,00 kr
    1 * 100 mg
       714,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 1.080,00 kr
    1.080,00 kr
    1 * 250 mg
       1.080,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 1.430,00 kr
    1.430,00 kr
    1 * 500 mg
       1.430,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 1.880,00 kr
    1.880,00 kr
    1 * 1 g
       1.880,00 kr