ContactUsLinkComponent
4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoic acid
Irriterende
4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoic acid
Katalog # APOSOR16087-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  
Irriterende
4-Methyl-3-((4-(pyridin-3-yl)pyrimidin-2-yl)amino)benzoic acid
Katalog # APOSOR16087-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 g
  • Seq:
    3047
Specifikationer
Om denne vare
 :
 :306.3187 g/mol
 :GHS07
Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
CAS nummer:641569-94-0
Formel:C₁₇H₁₄N₄O₂
MDL nummer:MFCD11521324