Orders LinkContactUsLinkComponent
Mesitylen
Mesitylen
Brandfarlig
Irriterende
Miljø
Leverandør:   Apollo Scientific
Mesitylen
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  1,3,5-Trimethylbenzen
  • CAS nummer:108-67-8
  • Formel:C₉H₁₂
  • MDL nummer:MFCD00008538
  • Molecular Weight:120.19 g/mol
  • Kogende Pt:163…166 °C
  • Smeltende Pt:–45 °C
  • Tæthed:0,864 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:53 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-604-4
  • FN:2325
  • ADR:3,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    100 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 mL
    1 * 100 mL - 176,00 kr
    176,00 kr
    1 * 100 mL
       176,00 kr
  • Bottle
    500 mL
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 483,00 kr
    483,00 kr
    1 * 500 mL
       483,00 kr
  • Bottle
    2,5 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 L
    1 * 2,5 L - 1.960,00 kr
    1.960,00 kr
    1 * 2,5 L
       1.960,00 kr