Orders LinkContactUsLinkComponent
Morpholin 99%
Morpholin 99%
Ætsende
Brandfarlig
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Morpholin 99%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:110-91-8
  • Formel:C₄H₉NO
  • MDL nummer:MFCD00005972
  • Molecular Weight:87.12 g/mol
  • Kogende Pt:129 °C
  • Smeltende Pt:–7…–5 °C
  • Smeltende Pt:–7 to –5 °C
  • Tæthed:0,996 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:31 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-815-1
  • FN:2054
  • ADR:8+3,I
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 4.670,00 kr
    4.670,00 kr
    1 * 2,5 kg
       4.670,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 100 g
       220,00 kr
  • Bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 933,00 kr
    933,00 kr
    1 * 500 g
       933,00 kr