Orders LinkContactUsLinkComponent
7-Nitroindazol 97%
Giftig
Sundhed
Leverandør:   Apollo Scientific
7-Nitroindazol 97%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
7-Nitroindazol 97%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  7-Nitroindazole, 7-NINA, 7-Nitro-1H-indazole
  • CAS nummer:2942-42-9
  • Formel:C₇H₅N₃O₂
  • MDL nummer:MFCD00022789
  • Molecular Weight:163.14 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 242,00 kr
    242,00 kr
    1 * 5 g
       242,00 kr
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 769,00 kr
    769,00 kr
    1 * 25 g
       769,00 kr