Orders LinkContactUsLinkComponent
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon 97%
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon 97%
Ætsende
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
ω-Brom-4-hydroxyacetophenon 97%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-hydroxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-hydroxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-4-hydroxyacetophenone, 4-Hydroxyphenacyl bromide
  • CAS nummer:2491-38-5
  • Formel:C₈H₇BrO₂
  • MDL nummer:MFCD00072424
  • Molecular Weight:215.05
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • FN:1759
  • ADR:8,III
Specifications for Product Family
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 10 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSOR11266-10G
    New Product
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 25 g
       187,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSOR11266-25G