Orders LinkContactUsLinkComponent
Phenylacetamid 98%
Phenylacetamid 98%
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Phenylacetamid 98%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
Phenylacetamid 98%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2-Phenylacetamide
  • CAS nummer:103-81-1
  • Formel:C₈H₉NO
  • MDL nummer:MFCD00059193
  • Molecular Weight:135.17 g/mol
  • Smeltende Pt:156 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:203-147-0
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 25 g
       165,00 kr
  • Bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 439,00 kr
    439,00 kr
    1 * 100 g
       439,00 kr