6-Methoxyindol 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: 6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
- CAS nummer:3189-13-7
- Formel:C₉H₉NO
- MDL nummer:MFCD00022780
- Molecular Weight:147.18 g/mol
- Kogende Pt:105 °C/0,2mmHg
- Smeltende Pt:90…94 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:221-689-6
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: 6-Methoxy-1H-indole, 1H-Indol-6-yl methyl ether, Indol-6-yl methyl ether
- CAS nummer:3189-13-7
- Formel:C₉H₉NO
- MDL nummer:MFCD00022780
- Molecular Weight:147.18 g/mol
- Kogende Pt:105 °C/0,2mmHg
- Smeltende Pt:90…94 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:221-689-6