Orders LinkContactUsLinkComponent
Zinc molybdate
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Zinc molybdate
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Zinc molybdenum oxide
  • CAS nummer:13767-32-3
  • Formel:MoO₄Zn
  • MDL nummer:MFCD00049622
  • Molecular Weight:225.326 g/mol
  • Smeltende Pt:>700 °C
  • Smeltende Pt:>700 °C
  • Tæthed:4,3 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:237-377-8
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 813,00 kr
    813,00 kr
    1 * 5 g
       813,00 kr
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 2.940,00 kr
    2.940,00 kr
    1 * 25 g
       2.940,00 kr