Natriummetabisulfit
Bottle, 500 g
APOSIN3247-500G
: Natriumdisulfit, di-Natriumdisulfit, Natriumpentaoxodisulfat
- :7681-57-4
- :Na₂S₂O₅
- :MFCD00167602
- :190.11 g/mol
- :150 °C
- :1,48 g/cm³ (25 °C)
- :Stue temperatur
- :231-548-0
- Pakning:Bottle
- Pakn:500 g