Lithiumbromid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
- CAS nummer:7550-35-8
- Formel:LiBr
- MDL nummer:MFCD00011077
- Molecular Weight:86.84 g/mol
- Kogende Pt:1265 °C
- Smeltende Pt:550 °C
- Tæthed:3,46 g/cm³ (25 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
- CAS nummer:7550-35-8
- Formel:LiBr
- MDL nummer:MFCD00011077
- Molecular Weight:86.84 g/mol
- Kogende Pt:1265 °C
- Smeltende Pt:550 °C
- Tæthed:3,46 g/cm³ (25 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur