Orders LinkContactUsLinkComponent
Xanthin
Xanthin
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Xanthin
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  1H-Purine-2,6(3H,7H)-dione, 3,7-Dihydro-1H-purine-2,6-dione, 2,6-Dihydroxypurine
  • CAS nummer:69-89-6
  • Formel:C₅H₄N₄O₂
  • MDL nummer:MFCD00078453
  • Molecular Weight:152.11 g/mol
  • Smeltende Pt:300 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-718-6
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 1.600,00 kr
    1.600,00 kr
    1 * 500 g
       1.600,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 25 g
       220,00 kr
  • Bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 385,00 kr
    385,00 kr
    1 * 100 g
       385,00 kr