Orders LinkContactUsLinkComponent
Vancomycin hydrochloride
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Vancomycin hydrochloride
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
Vancomycin hydrochloride
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Vancomycin is a glycopeptide antibiotic. It exerts its action by inhibiting the formation of the peptidoglycan polymers of the bacterial cell wall. Often used incombination with cefotaxim or carbenicillin.
  • Potency of 1099 mcg/mg
  • Cell culture tested.
Synonymer:  (3S,6R,7R,22R,23S,26S,36R,38aR)-3-(2-Amino-2-oxoethyl)-44-[[2-O-(3-amino-2,3,6-trideoxy-3-C-methyl-α-L-lyxo-hexopyranosyl)-β-D-glucopyranosyl]oxy]-10,19-dichloro-2,3,4,5,6,7,23,24,25,26,36,37,38,38a-tetradecahydro-7,22,28,30,32-pentahydroxy-6-[[(2R)-4-methyl-2-(methylamino)-1-oxopentyl]amino]-2,5,24,38,39-pentaoxo-22H-8,11:18,21-Dietheno-23,36-(iminomethano)-13,16:31,35-dimetheno-1H,16H-[1,6,9]oxadiazacyclohexadecino[4,5-m][10,2,16]benzoxadiazacyclotetracosine-26-carboxylic acid xhydrochloride, Vancomycin supplement
  • CAS nummer:1404-93-9
  • Formel:C₆₆H₇₅Cl₂N₉O₂₄·HCl
  • MDL nummer:MFCD03613611
  • Molecular Weight:1485.71 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 220,00 kr
    220,00 kr
    1 * 1 g
       220,00 kr
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 835,00 kr
    835,00 kr
    1 * 5 g
       835,00 kr
  • Bottle
    25 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1.980,00 kr
    1.980,00 kr
    1 * 25 g
       1.980,00 kr