Orders LinkContactUsLinkComponent
U0126 ≥99%
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
U0126 ≥99%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Selective inhibitor of the mitogen-activated protein kinase kinases, MEK-1 and MEK-2, with 100-fold higher potency than PD 98059, but is, at most, a weak inhibitor of PKC, Raf, ERK, JNK, MEKK, MKK-3, MKK-4/SEK, MKK-6, Abl, Cdk2 and Cdk4. U0126 is an inhibitor of AP-1 transactivation in cell-based reporter assays. J. Biol. Chem. 273: 18623-18632 (1998).
  • CAS nummer:109511-58-2
  • Formel:C₁₈H₁₆N₆S₂
  • MDL nummer:MFCD01861186
  • Molecular Weight:380.49 g/mol
  • Smeltende Pt:172…173 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    5 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 1.380,00 kr
    1.380,00 kr
    1 * 5 mg
       1.380,00 kr
  • Bottle
    10 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 2.200,00 kr
    2.200,00 kr
    1 * 10 mg
       2.200,00 kr
  • Bottle
    25 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 4.180,00 kr
    4.180,00 kr
    1 * 25 mg
       4.180,00 kr