Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Tween® 20 (Polysorbate)
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
Tween® 20 (Polysorbate)
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionation.
Synonymer:  Polyoxyethylene sorbitan monolaurate
  • CAS nummer:9005-64-5
  • Formel:C₅₈H₁₁₄O₂₆
  • MDL nummer:MFCD00165986
  • Molecular Weight:1227.53 g/mol
  • Kogende Pt:>100 °C
  • Smeltende Pt:–14 °C
  • Tæthed:1,095 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:500-018-3
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mL
    1 * 250 mL - 275,00 kr
    275,00 kr
    1 * 250 mL
       275,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 604,00 kr
    604,00 kr
    1 * 1 L
       604,00 kr