Orders LinkContactUsLinkComponent
Tween® 80
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Tween® 80
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Non ionic detergent used for cell lysis, nuclei isolationand cell fractionationBulk pricing available
  • CAS nummer:9005-65-6
  • MDL nummer:MFCD00082107
  • Kogende Pt:100 °C
  • Smeltende Pt:–25 °C
  • Tæthed:1,064 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:>113 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:500-019-9
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2 L
    1 * 2 L - 769,00 kr
    769,00 kr
    1 * 2 L
       769,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 L
    1 * 5 L - 1.760,00 kr
    1.760,00 kr
    1 * 5 L
       1.760,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 L
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 L
    1 * 1 L - 418,00 kr
    418,00 kr
    1 * 1 L
       418,00 kr