Orders LinkContactUsLinkComponent
D(-)-Serin
D(-)-Serin
Bottle, 100 g
Katalog # APOSBIS2001-100G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
D(-)-Serin
Katalog # APOSBIS2001-100G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  312-84-5
D(-)-Serin
Bottle, 100 g
CAS nummer:  312-84-5
Price
kr165.00
Log ind for tilgængelighed
1 * 100 g
Product Details & Documents
Synonymer:  (R)-(-)-Serine, H-D-Ser-OH
  • CAS nummer:312-84-5
  • Formel:C₃H₇NO₃
  • MDL nummer:MFCD00004269
  • Molecular Weight:105.09 g/mol
  • Smeltende Pt:220 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:206-229-4
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    100 g