D(-)-Serin
Bottle, 100 g
Katalog # APOSBIS2001-100G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: (R)-(-)-Serine, H-D-Ser-OH
- CAS nummer:312-84-5
- Formel:C₃H₇NO₃
- MDL nummer:MFCD00004269
- Molecular Weight:105.09 g/mol
- Smeltende Pt:220 °C (dec.)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:206-229-4
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:100 g