Orders LinkContactUsLinkComponent
Sulfanilamid
Sulfanilamid
Leverandør:   Apollo Scientific
Sulfanilamid
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  4-Aminobenzenesulphonamide
  • CAS nummer:63-74-1
  • Formel:H₂NC₆H₄SO₂NH₂
  • MDL nummer:MFCD00007939
  • Molecular Weight:172.21 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Specifications for Product Family
Specifikationer
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 25 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMB1014-25G
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1.930,00 kr
    1.930,00 kr
    1 * 2,5 kg
       1.930,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMB1014-2.5KG
    New Product
  • Bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 187,00 kr
    187,00 kr
    1 * 100 g
       187,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMB1014-100G
  • Bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 439,00 kr
    439,00 kr
    1 * 500 g
       439,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    APOSBIMB1014-500G