Orders LinkContactUsLinkComponent
X-Gal ≥98%
X-Gal ≥98%
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
X-Gal ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
X-Gal, a chromogenic substrate of beta-Galactosidase. Used in conjunction with IPTG for detection of beta-Galactosidase activity in bacterial colonies in a colorimetric assay.
Synonymer:  BCIG, X-GAL, (2S,3R,4S,5R,6R)-2-((5-Bromo-4-chloro-1H-indol-3-yl)oxy)-6-(hydroxymethyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triol
  • CAS nummer:7240-90-6
  • Formel:C₁₄H₁₅BrClNO₆
  • MDL nummer:MFCD00005666
  • Molecular Weight:408.63 g/mol
  • Smeltende Pt:230 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:230-640-8
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 79.020,00 kr
    79.020,00 kr
    1 * 1 kg
       79.020,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 43.900,00 kr
    43.900,00 kr
    1 * 500 g
       43.900,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 9.770,00 kr
    9.770,00 kr
    1 * 100 g
       9.770,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 1 g
       165,00 kr
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 549,00 kr
    549,00 kr
    1 * 5 g
       549,00 kr
  • Bottle
    10 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 1.010,00 kr
    1.010,00 kr
    1 * 10 g
       1.010,00 kr