Orders LinkContactUsLinkComponent
Agar
Agar
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Agar
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
A purified agar with a high gel strength and clarity for tissue culture and microbiological work. Minimal conc. of 5.0g/L to obtain solid gel.
Synonymer:  Agar Agar
  • CAS nummer:9002-18-0
  • MDL nummer:MFCD00081288
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:232-658-1
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 549,00 kr
    549,00 kr
    1 * 500 g
       549,00 kr
  • Bottle
    1 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 kg
    1 * 1 kg - 933,00 kr
    933,00 kr
    1 * 1 kg
       933,00 kr
  • Bottle
    5 kg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 kg
    1 * 5 kg - 4.120,00 kr
    4.120,00 kr
    1 * 5 kg
       4.120,00 kr