Orders LinkContactUsLinkComponent
D(+)-Mannose 99,5%
D(+)-Mannose 99,5%
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
D(+)-Mannose 99,5%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
D(+)-Mannose 99,5%
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • Heavy metals: <10ppm
Synonymer:  (2S,3S,4R,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal
  • CAS nummer:3458-28-4
  • Formel:C₆H₁₂O₆
  • MDL nummer:MFCD00064122
  • Molecular Weight:180.16 g/mol
  • Smeltende Pt:133…140 °C
  • Tæthed:1,54 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:222-392-4