Melatonin
Bottle, 1 g
Katalog # APOSBIM0105-1G
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Product Details & Documents
Synonymer: Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
- CAS nummer:73-31-4
- Formel:C₁₃H₁₆N₂O₂
- MDL nummer:MFCD00005655
- Molecular Weight:232.28 g/mol
- Smeltende Pt:116…118 °C
- Opbevaringstemperatur:Fryser
- EINECS:200-797-7
Specifikationer
Specifikationer
- Pakning:Bottle
- Pakn:1 g