Orders LinkContactUsLinkComponent
Melatonin
Bottle, 1 g
Katalog # APOSBIM0105-1G
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Melatonin
Katalog # APOSBIM0105-1G
Leverandør:  Apollo Scientific
CAS nummer:  73-31-4
Melatonin
Bottle, 1 g
CAS nummer:  73-31-4
Price
165,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 g
Product Details & Documents
Synonymer:  Melatonin, N-(2-(5-Methoxy-1H-indol-3-yl)ethyl)acetamide
  • CAS nummer:73-31-4
  • Formel:C₁₃H₁₆N₂O₂
  • MDL nummer:MFCD00005655
  • Molecular Weight:232.28 g/mol
  • Smeltende Pt:116…118 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • EINECS:200-797-7
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
  • Pakn:
    1 g