D(+)-Galactose
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Synonymer: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- CAS nummer:59-23-4
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL nummer:MFCD00151230
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Smeltende Pt:168…170 °C
- Tæthed:1,5 g/cm³ (25 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-416-4
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer: D-Galactose, (2R,3S,4S,5R)-2,3,4,5,6-Pentahydroxyhexanal, (2R,3S,4S,5R)-Pentahydroxyhexanal
- CAS nummer:59-23-4
- Formel:C₆H₁₂O₆
- MDL nummer:MFCD00151230
- Molecular Weight:180.16 g/mol
- Smeltende Pt:168…170 °C
- Tæthed:1,5 g/cm³ (25 °C)
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:200-416-4