Orders LinkContactUsLinkComponent
PP242 free base ≥99%
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
PP242 free base ≥99%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
PP242 free base ≥99%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  2-(4-Amino-1-isopropyl-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl)-1H-indol-5-ol, Torkinib, 2-[4-Amino-1-(1-methylethyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-3-yl]-1H-indol-5-ol
  • CAS nummer:1092351-67-1
  • Formel:C₁₆H₁₆N₆O
  • MDL nummer:MFCD12196869
  • Molecular Weight:308.3 g/mol
  • Smeltende Pt:146…156 °C
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    5 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - 275,00 kr
    275,00 kr
    1 * 5 mg
       275,00 kr
  • Bottle
    10 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 mg
    1 * 10 mg - 494,00 kr
    494,00 kr
    1 * 10 mg
       494,00 kr