Orders LinkContactUsLinkComponent
Folic acid ≥98%
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Folic acid ≥98%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
Folic acid ≥98%
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Vitamin M, (S)-2-(4-(((2-Amino-4-oxo-3,4-dihydropteridin-6-yl)methyl)amino)benzamido)pentanedioic acid, Pteroyl-L-glutamic acid, PteGlu, Vitamin B9
  • CAS nummer:59-30-3
  • Formel:C₁₉H₁₉N₇O₆
  • MDL nummer:MFCD00079305
  • Molecular Weight:441.41 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-419-0