Orders LinkContactUsLinkComponent
X-β-D-cellobioside
X-β-D-cellobioside
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
X-β-D-cellobioside
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
X-β-D-cellobioside
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  5-Bromo-4-chloro-3-indolyl-β-D-cellobioside
  • CAS nummer:177966-52-8
  • Formel:C₂₀H₂₅BrClNO₁₁
  • Molecular Weight:570.78 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    250 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 250 mg
       165,00 kr
  • Bottle
    500 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 264,00 kr
    264,00 kr
    1 * 500 mg
       264,00 kr
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 483,00 kr
    483,00 kr
    1 * 1 g
       483,00 kr