Orders LinkContactUsLinkComponent
Natriumpyruvat
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
Natriumpyruvat
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Medium of animal cell culture; Material for pharmaceuticals, agrochemicals and diagnostic reagent; Intermediate for flavors and fragrances.
Synonymer:  2-Ketopropionic acid sodium salt, 2-Oxopropionic acid sodium salt, Sodium 2-oxopropanoate, Pyruvic acid sodium salt, α-Ketopropionic acid sodium salt
  • CAS nummer:113-24-6
  • Formel:CH₃COCOONa
  • MDL nummer:MFCD00002586
  • Molecular Weight:110.04 g/mol
  • Smeltende Pt:>300 °C
  • Smeltende Pt:>300 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 25 g
       165,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 231,00 kr
    231,00 kr
    1 * 100 g
       231,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 2,5 kg
    1 * 2,5 kg - 1.950,00 kr
    1.950,00 kr
    1 * 2,5 kg
       1.950,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 kg
    1 * 25 kg - 19.210,00 kr
    19.210,00 kr
    1 * 25 kg
       19.210,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 648,00 kr
    648,00 kr
    1 * 500 g
       648,00 kr