Orders LinkContactUsLinkComponent
Neutral rød
Neutral rød
Bottle
Katalog # APOSBIB6123-25G
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Neutral rød
Katalog # APOSBIB6123-25G
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
CAS nummer:  553-24-2
Neutral rød
Bottle
CAS nummer:  553-24-2
Price
1.160,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 25 g
Product Details & Documents
Synonymer:  N2,N2,7-Trimethylphenazine-2,8-diamine hydrochloride, C.I. 50040, 3-Amino-7-dimethyl amino-2-methylphenazine hydrochloride, N8,N8,3-Trimethyl-2,8-phenazinediamine monohydrochloride, Toluylene red, Basic Red 5
  • CAS nummer:553-24-2
  • Formel:C₁₅H₁₇ClN₄
  • MDL nummer:MFCD00012651
  • Molecular Weight:288.78 g/mol
  • Smeltende Pt:290 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
Specifikationer
Specifikationer
  • Pakning:
    Bottle
Specifikationer