Orders LinkContactUsLinkComponent
Brefeldin A
Giftig
Leverandør:   Apollo Scientific
Brefeldin A
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
BFA is a macrolide antiobiotic. Disrupts mechanism of Golgi apparatus.
Synonymer:  (1R,2E,6S,10E,11aS,13S,14aR)-1,13-dihydroxy-6-methyl-6,7,8,9,12,13,14,14a-octahydro-1H-cyclopenta[f][1]oxacyclotridecin-4(11aH)-one, Brefeldin A, natural
  • CAS nummer:20350-15-6
  • Formel:C₁₆H₂₄O₄
  • MDL nummer:MFCD00083258
  • Molecular Weight:280.4 g/mol
  • Smeltende Pt:200…205 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mg
    1 * 500 mg - 9.180,00 kr
    9.180,00 kr
    1 * 500 mg
       9.180,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 5.110,00 kr
    5.110,00 kr
    1 * 250 mg
       5.110,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    25 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mg
    1 * 25 mg - 736,00 kr
    736,00 kr
    1 * 25 mg
       736,00 kr
  • Bottle
    50 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 50 mg
    1 * 50 mg - 1.310,00 kr
    1.310,00 kr
    1 * 50 mg
       1.310,00 kr
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 16.470,00 kr
    16.470,00 kr
    1 * 1 g
       16.470,00 kr