Orders LinkContactUsLinkComponent
MES monohydrat
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
MES monohydrat
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
  • CAS nummer:145224-94-8
  • Formel:C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
  • MDL nummer:MFCD00149409
  • Molecular Weight:213.25 g/mol
  • Smeltende Pt:308 °C
  • Opbevaringstemperatur:Køleskab
  • EINECS:224-632-3