Acetylthiocholiniodid
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Substrate for determination of acetylcholinesterase.
Synonymer: (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate, 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, S-Acetylthiocholine iodide
- CAS nummer:1866-15-5
- Formel:H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
- MDL nummer:MFCD00011819
- Molecular Weight:289.18 g/mol
- Smeltende Pt:205…210 °C
- Opbevaringstemperatur:Fryser
- FN:2811
- ADR:6.1,III
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Substrate for determination of acetylcholinesterase.
Synonymer: (2-Mercaptoethyl)trimethylammonium iodide acetate, 2-(Acetylthio)-N,N,N-trimethylethan-1-aminium iodide, S-Acetylthiocholine iodide
- CAS nummer:1866-15-5
- Formel:H₃CC(S)O(CH₂)₂N(CH₃)₃I
- MDL nummer:MFCD00011819
- Molecular Weight:289.18 g/mol
- Smeltende Pt:205…210 °C
- Opbevaringstemperatur:Fryser
- FN:2811
- ADR:6.1,III
Documents
Certifikater
Søg efter partinummerProduct Family Options
Produktinformation
- PakningTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product



