Orders LinkContactUsLinkComponent
Formaldehyd
Formaldehyd
Brandfarlig
Ætsende
Giftig
Sundhed
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Formaldehyd
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Paraformaldehyde aqueous solution, Methanal solution, Methylaldehyde solution, Formol, Formaline solution, Formalin, Methylaldehyde
  • CAS nummer:50-00-0
  • Formel:CH₂O
  • MDL nummer:MFCD00003274
  • Molecular Weight:30.03 g/mol
  • Kogende Pt:93…96 °C
  • Tæthed:1,08…1.1 g/cm³ (25 °C)
  • Flash Pt:56 °C
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • FN:2209
  • ADR:8,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 mL
    1 * 25 mL - 659,00 kr
    659,00 kr
    1 * 25 mL
       659,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 mL
    1 * 500 mL - 1.070,00 kr
    1.070,00 kr
    1 * 500 mL
       1.070,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product