Orders LinkContactUsLinkComponent
L-Alanin
L-Alanin
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
L-Alanin
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
USP, pyrogen free
Synonymer:  (S)-(+)-Alanine, H-Ala-OH, L(+)-Alanine, Alanine, L-α-Alanine, A, H-L-Ala-OH, α-Alanine
  • CAS nummer:56-41-7
  • Formel:C₃H₇NO₂
  • MDL nummer:MFCD00064410
  • Molecular Weight:89.09 g/mol
  • Smeltende Pt:314…316 °C (dec.)
  • Tæthed:1,432 g/cm³ (25 °C)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:200-273-8