Orders LinkContactUsLinkComponent
ACES ≥99%
ACES ≥99%
Irriterende
Leverandør:   Apollo Scientific
ACES ≥99%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
An efficient separator in the resolution of proteinsystems by IEF. Biological buffer - useful range 6.4 - 7.4
Synonymer:  ACES, N-(Carbamoylmethyl)taurine, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulfonic acid, N-(2-Acetamido)-2-aminoethanesulphonic acid, N-(Carbamoylmethyl)-2-aminoethanesulphonic Acid, 2-[(Carbamoylmethyl)amino]ethanesulfonic acid
  • CAS nummer:7365-82-4
  • Formel:H₂NCOCH₂NHCH₂CH₂SO₃H
  • MDL nummer:MFCD00008030
  • Molecular Weight:182.2 g/mol
  • Smeltende Pt:270…295 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
  • EINECS:230-908-4
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    100 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 275,00 kr
    275,00 kr
    1 * 100 g
       275,00 kr
  • Bottle
    250 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 g
    1 * 250 g - 549,00 kr
    549,00 kr
    1 * 250 g
       549,00 kr
  • Bottle
    500 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 900,00 kr
    900,00 kr
    1 * 500 g
       900,00 kr