Imidazol 99+%
New Product
Leverandør: Apollo Scientific
Gå til:
Om denne vare
Biological buffer.
- Assay (by titration) 99+%
- Water (by Karl Fischer) <1.0%
- White crystals
Synonymer: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- CAS nummer:288-32-4
- Formel:C₃H₄N₂
- MDL nummer:MFCD00005183
- Molecular Weight:68.08 g/mol
- Kogende Pt:235 °C
- Smeltende Pt:85…91 °C
- Flash Pt:145 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:206-019-2
- FN:3263
- ADR:8,II
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Biological buffer.
- Assay (by titration) 99+%
- Water (by Karl Fischer) <1.0%
- White crystals
Synonymer: Glyoxaline, 1H-Imidazole, Glyoxalamine
- CAS nummer:288-32-4
- Formel:C₃H₄N₂
- MDL nummer:MFCD00005183
- Molecular Weight:68.08 g/mol
- Kogende Pt:235 °C
- Smeltende Pt:85…91 °C
- Flash Pt:145 °C
- Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
- EINECS:206-019-2
- FN:3263
- ADR:8,II
Product Family Options
Produktinformation
- PakningTilgængelighedPrice
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product
- Specifikationer:New ProductNew Product