Spring til Overskrift
Spring til Hovedindhold
Spring til Sidefod
Udvidet søgning
Udvidet søgning
SDS
Certifikater
Producentdata
0
0,00 kr
Ordreindtastning
Log ind
/
Register
Products
Services
Digital Solutions
Applications
Support
About
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
Denmark
Ordreindtastning
Ordrestatus
Din konto
Kurv
ContactUsLinkComponent
Hjem
Novec HFE-71IPA Engineered Fluid
Novec HFE-71IPA Engineered Fluid (3M)
Novec HFE-71IPA Engineered Fluid (3M)
APOSPC5527-100G
:
Apollo Scientific
:
Novec HFE-71IPA Engineered Fluid (3M)
APOSPC5527-100G
:
Apollo Scientific
:
Pakning:
Bottle
Pakn:
100 g
Seq:
3401
:
:
55 °C
:
–42 °C
:
1,42 g/cm³ (25 °C)
:
Stue temperatur
:
185045-85-6
:
MFCD23704319