Orders LinkContactUsLinkComponent
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverandør:   Apollo Scientific
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
3,5-Diethyl-4-hydroxybenzaldehyde 95%
4 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:69574-07-8
  • Formel:C₁₁H₁₄O₂
  • MDL nummer:MFCD13152308
  • Molecular Weight:178.228 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 10 g
    1 * 10 g - 12.250,00 kr
    12.250,00 kr
    1 * 10 g
       12.250,00 kr
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 769,00 kr
    769,00 kr
    1 * 250 mg
       769,00 kr
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 2.050,00 kr
    2.050,00 kr
    1 * 1 g
       2.050,00 kr
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 7.270,00 kr
    7.270,00 kr
    1 * 5 g
       7.270,00 kr