Orders LinkContactUsLinkComponent
2,5-Dimethoxypyridine 95%
2,5-Dimethoxypyridine 95%
Leverandør:   Apollo Scientific
2,5-Dimethoxypyridine 95%
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2,5-Dimethoxypyridine 95%
5 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
  • CAS nummer:867267-24-1
  • Formel:C₇H₉NO₂
  • MDL nummer:MFCD12546620
  • Molecular Weight:139.152 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 g
    1 * 25 g - 1.220,00 kr
    1.220,00 kr
    1 * 25 g
       1.220,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 g
    1 * 100 g - 4.670,00 kr
    4.670,00 kr
    1 * 100 g
       4.670,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 500 g
    1 * 500 g - 18.680,00 kr
    18.680,00 kr
    1 * 500 g
       18.680,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    1 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 165,00 kr
    165,00 kr
    1 * 1 g
       165,00 kr
  • Bottle
    5 g
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 286,00 kr
    286,00 kr
    1 * 5 g
       286,00 kr