Orders LinkContactUsLinkComponent
Copper(II) methoxide
Copper(II) methoxide
New Product
Leverandør:   Apollo Scientific
Copper(II) methoxide
Leverandør:  Apollo Scientific
New Product
Certifikater
Copper(II) methoxide
3 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Synonymer:  Copper(II) dimethanolate
  • CAS nummer:76890-98-7
  • Formel:Cu(CH₃O)₂
  • MDL nummer:MFCD00015611
  • Molecular Weight:125.614 g/mol
  • Smeltende Pt:206 °C (dec.)
  • Opbevaringstemperatur:Stue temperatur
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 250 mg
    1 * 250 mg - 231,00 kr
    231,00 kr
    1 * 250 mg
       231,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 g
    1 * 1 g - 648,00 kr
    648,00 kr
    1 * 1 g
       648,00 kr
    Specifikationer:
    New Product
    New Product
  • Bottle
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 g
    1 * 5 g - 2.650,00 kr
    2.650,00 kr
    1 * 5 g
       2.650,00 kr
    Specifikationer:
    New Product