Orders LinkContactUsLinkComponent
Sesquicillin A
Giftig
Leverandør:   Apollo Scientific
Sesquicillin A
Leverandør:  Apollo Scientific
Certifikater
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
From microbial source
  • CAS nummer:51103-58-3
  • Formel:C₂₉H₄₂O₅
  • MDL nummer:MFCD08274594
  • Molecular Weight:470.641 g/mol
  • Opbevaringstemperatur:Fryser
  • FN:2811
  • ADR:6.1,III
Product Family Options
Produktinformation
  • Pakning
    Pakn
    Tilgængelighed
    Price
  • Bottle
    1 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 mg
    1 * 1 mg - kr2,140.00
    kr2,140.00
    1 * 1 mg
       kr2,140.00
  • Bottle
    5 mg
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 5 mg
    1 * 5 mg - kr8,020.00
    kr8,020.00
    1 * 5 mg
       kr8,020.00