ContactUsLinkComponent
Kollodium 2% in amyl acetate til mikroskopi, Sigma-Aldrich®
Kollodium 2% in amyl acetate til mikroskopi, Sigma-Aldrich®
  09817-100ML
 :  
Kollodium 2% in amyl acetate til mikroskopi, Sigma-Aldrich®
  09817-100ML
 :  
  • Pakn:
    100 mL
  • Seq:
    2440
 :
 :3,I
 :GHS02
 :9004-70-0
 :MFCD00081525