Orders LinkContactUsLinkComponent
Space-saving canisters
Leverandør:   S.C.A.T.
Space-saving canisters
Leverandør:  S.C.A.T.
Certifikater
Space-saving canisters
2 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
SCAT space-saving canisters for use where space is limited in the laboratory, e.g. next to the HPLC system, in narrow spaces or safety cabinets. SCAT space-saving canisters offer the same high safety standards as conventional SCAT canisters.
  • Made of polypropylene (PP) with S50 thread
  • The capacity is standardised 5 L
  • Available as standard without float or optionally with a float for level control
SCAT space-saving canisters offer a clever alternative to conventional SCAT canisters by requiring only a fraction of the floor space for storage, without compromising on capacity.
Product Family Options
Produktinformation
  • Kapacitet
    Farve
    Gevind
    Model
    B×D×H
    Tilgængelighed
    Price
  • 590-0690
    Standard
    Standard
    5 L
    ufarvet
    S50
    Standard
    65×330×335 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 443,00 kr
    443,00 kr
    1 * 1 Items
       443,00 kr
  • 590-0795
    Med flyder
    Med flyder
    5 L
    ufarvet
    S95
    With floater
    65×405×330 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 1.060,00 kr
    1.060,00 kr
    1 * 1 Items
       1.060,00 kr
Replacement lid
Produktinformation
  • Katalog #
    Gevind
    Farve
    Materiale
    Beskrivelse
    Tilgængelighed
    Price
  • S50
    blå
    HDPE
    Tamper-evident cap for canister SCTV107998
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 34,60 kr
    34,60 kr
    1 * 1 Items
       34,60 kr
Accessories
Produktinformation
  • Katalog #
    B×D×H
    Til
    Tilgængelighed
    Price
  • Base, stainless steel
    Base, stainless steel
    SCTV199050
    141×130×200 mm
    Space saving canisters
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1 Items - 443,00 kr