TP 5 W vægenhed
Vægmonteret vandprøvetager, TP 5 W
Katalog # 701-0166
Leverandør: MAXX
Gå til:
Product Details & Documents
Vægmonteret prøvetagningsudstyr med kabinet af Styrosun/PC (GF10). Ingen termostatstyring.
- Kan kombineres med enhver anden kompositbeholder eller køleskab
- Automatisk sensor for påfyldningsniveau
- Brugervenlig software
- Sprog: flere kan vælges
Specifikationer
- Model:TP 5 W
- Beskrivelse:Vægmonteret vandprøvetager
- Kommunikationsinterface:GSM-modem (ekstraudstyr)
- Sample size:20 − 350 ml
- Datalog:Datahukommelse for oplagring af stikprøver til data og beskeder
- Signalindgang:2× analogue; 8× digital
- Kabinet:PS/PC (GF10)
- Signaludgang:Op til 8x digital
- Cat. No.:701-0166
- Nøjagtighed:<±2,8 % (single sample volume)
- Programmer:6 brugerdefinerede programmer herunder starte, pause og stoppe med optioner og puls indstillinger
- Vægt:10 kg
- W×D×H:442×222×362 mm
- Styring:Mikroprocessor med input via folie tastatur og 4 - linje, baggrundsbelyst LC-display
- Interface:Mini-USB, RS 422/485, RS 232
Accessories
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- PE beholder, 25 ltr. med lukkemekanisme
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Flow signalskabel, 10 m
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Filterkurv
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- sugeslange, 5 m
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- Isoleringsboks, 24x1000 ml
Produktinformation
- Katalog #TilgængelighedPrice
- PE beholder 10 ltr. med lukkemekanisme