Orders LinkContactUsLinkComponent
Microscope slides, Corning®
Microscope slides, Corning®
Leverandør:   Corning
Microscope slides, Corning®
Leverandør:  Corning
Certifikater
Microscope slides, Corning®
Microscope slides, Corning®
6 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Disse mikroskopiobjektglas er enten matte på den ene eller begge sider, eller de kan have almindelig overflade.
  • Klarheden er forstærket med materiale, som er udvalgt til formålet vand-hvidt glas
  • De matterede objektglas er sandblæst, så de er nemme at skrive på og letaflæselige
  • Hvert objektglas er efterset for revner og ru kanter, før de forlader fabrikken
Documents
Product Family Options
Produktinformation
  • Farve
    Ant. brønde
    Materiale
    L×B
    Tilgængelighed
    Price
  • Almindelig
    ufarvet
    Glas
    75×25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.440 Items
    1 * 1.440 Items - 3.230,00 kr
    3.230,00 kr
    1 * 1.440 Items
       3.230,00 kr
  • 734-4039
    Matteret på den ene side
    Matteret på den ene side
    ufarvet
    02
    Glas
    75×25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.440 Items
    1 * 1.440 Items - 4.250,00 kr
    4.250,00 kr
    1 * 1.440 Items
       4.250,00 kr
  • 734-4040
    Matteret på begge sider
    Matteret på begge sider
    ufarvet
    Glas
    75×25 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 1.440 Items
    1 * 1.440 Items - 5.540,00 kr
    5.540,00 kr
    1 * 1.440 Items
       5.540,00 kr
  • Almindelig
    ufarvet
    Glas
    75×38 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 720 Items
    1 * 720 Items - 2.650,00 kr
    2.650,00 kr
    1 * 720 Items
       2.650,00 kr
  • Almindelig
    ufarvet
    Glas
    75×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 720 Items
    1 * 720 Items - 3.480,00 kr
    3.480,00 kr
    1 * 720 Items
       3.480,00 kr
  • Plain slides
    ufarvet
    Glas
    75×50 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 72 Items
    1 * 72 Items