ContactUsLinkComponent
Blottingpapir, Amersham Hybond™
  RPN6101M
 :  Cytiva
undefined
Blottingpapir, Amersham Hybond™
  RPN6101M
 :  Cytiva
  • Beskrivelse:
    Plader
  • Dimensioner:
    200×200 mm
  • Pakn:
    100
Blottingpapir til forskningslaboratorier til brug ved gelelektroforese inden for alle molekylærbiologi- og proteinundersøgelsesapplikationer.
  • Anbefales anvendt sammen med alle Hybond™ blotting-membraner
  • Høj renhed og ensartethed sikrer konsistente og reproducerbare resultater
  • Ren cellulosekvalitet, 0,39-mm tykt papir med mellem vådstyrke og glat overflade