Orders LinkContactUsLinkComponent
Vandbade, isoleret rustfrit stål
Supplier:   LAUDA
Vandbade, isoleret rustfrit stål
Supplier:  LAUDA
Certificates
Vandbade, isoleret rustfrit stål
Vandbade, isoleret rustfrit stål
5 Options Available Below
Product Details & Documents
Isoleret rustfrit stål bade, som kan anvendes op til 200 ° C. Den ydre kappe er lavet af en pulverlakeret stålplade. Alle bade er udstyret med en indbygget udloebshane. Disse robust bade fås i høj kvalitet fås i forskellige størrelser og kan kombineret med Lauda neddypningstermostater eller termostaterr fra andre producenter.
Product Family Options
Product Information
  • Model
    Temperaturområde
    Kapacitet
    Bad B×D×H
    Availability
    Price
  • Bad i rustfrit stål
    ≤200 °C
    25 L
    300×505×200 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.840,00 kr
    6.840,00 kr
    1 * 1 Items
       6.840,00 kr
  • Bad i rustfrit stål
    ≤200 °C
    19 L
    300×505×150 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 6.130,00 kr
    6.130,00 kr
    1 * 1 Items
       6.130,00 kr
  • Bad i rustfrit stål
    ≤200 °C
    11 L
    300×329×150 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 4.810,00 kr
    4.810,00 kr
    1 * 1 Items
       4.810,00 kr
  • Bad i rustfrit stål
    ≤200 °C
    3,5 L
    135×240×150 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 3.390,00 kr
    3.390,00 kr
    1 * 1 Items
       3.390,00 kr
  • Bad i rustfrit stål
    ≤200 °C
    40 L
    300×750×200 mm
    Log in for availability
    Log in for availability
    1 * 1 Items
    1 * 1 Items - 15.680,00 kr
    15.680,00 kr
    1 * 1 Items
       15.680,00 kr