Orders LinkContactUsLinkComponent
VWR® Reagent Bottles with PP 28 Thread
VWR® Reagent Bottles with PP 28 Thread
Leverandør:   VWR Collection
VWR® Reagent Bottles with PP 28 Thread
Leverandør:  VWR Collection
Certifikater
VWR® Reagent Bottles with PP 28 Thread
VWR® Reagent Bottles with PP 28 Thread
16 tilgængelige muligheder nedenfor
Product Details & Documents
Made from clear or amber soda-lime glass. Ideal for sampling, storage, transporting liquids, or other applications that do not involve high thermal stress.
  • Good chemical and physical properties
  • Clear or amber glass
  • Amber glass bottles ideal for use with light-sensitive liquids
Bottles can be sterilised but the temperature difference (Δ T) must not exceed 40 °C.
Bestillingsoplysninger: Supplied without caps, screw caps must be ordered separately.
Product Family Options
Clear glass
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 30 ml
    PP 28
    34,2 mm
    69 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 143 Items
    1 * 143 Items - 620,00 kr
    620,00 kr
    1 * 143 Items
       620,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4403
  • 50 ml
    PP 28
    40,5 mm
    81 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 99 Items
    1 * 99 Items - 784,00 kr
    784,00 kr
    1 * 99 Items
       784,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4404
  • 100 ml
    PP 28
    50,5 mm
    96,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 88 Items
    1 * 88 Items - 576,00 kr
    576,00 kr
    1 * 88 Items
       576,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4405
  • 200 ml
    PP 28
    62,5 mm
    119,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 63 Items
    1 * 63 Items - 634,00 kr
    634,00 kr
    1 * 63 Items
       634,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4406
  • 250 ml
    PP 28
    65 mm
    133 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 51 Items
    1 * 51 Items - 657,00 kr
    657,00 kr
    1 * 51 Items
       657,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4407
  • 500 ml
    PP 28
    82 mm
    161 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 33 Items
    1 * 33 Items - 560,00 kr
    560,00 kr
    1 * 33 Items
       560,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4408
  • 1000 ml
    PP 28
    100,5 mm
    206,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 14 Items
    1 * 14 Items - 397,00 kr
    397,00 kr
    1 * 14 Items
       397,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4409
Amber glass
Produktinformation
  • Kapacitet
    Gevind
    Udv.Ø
    Højde
    Tilgængelighed
    Price
  • 30 ml
    PP 28
    34,2 mm
    69 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 100 Items
    1 * 100 Items - 682,00 kr
    682,00 kr
    1 * 100 Items
       682,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4410
  • 50 ml
    PP 28
    40,5 mm
    81 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 99 Items
    1 * 99 Items - 1.270,00 kr
    1.270,00 kr
    1 * 99 Items
       1.270,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4411
  • 60 ml
    PP 28
    38,6 mm
    82,7 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 80 Items
    1 * 80 Items - 349,00 kr
    349,00 kr
    1 * 80 Items
       349,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4412
  • 100 ml
    PP 28
    50,5 mm
    96 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 56 Items
    1 * 56 Items - 231,00 kr
    231,00 kr
    1 * 56 Items
       231,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4413
  • 150 ml
    PP 28
    56,7 mm
    111 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 48 Items
    1 * 48 Items - 271,00 kr
    271,00 kr
    1 * 48 Items
       271,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4414
  • 200 ml
    PP 28
    62,5 mm
    119,5 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 49 Items
    1 * 49 Items - 528,00 kr
    528,00 kr
    1 * 49 Items
       528,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4415
  • 250 ml
    PP 28
    65 mm
    133 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 39 Items
    1 * 39 Items - 308,00 kr
    308,00 kr
    1 * 39 Items
       308,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4416
  • 500 ml
    PP 28
    82 mm
    161 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 20 Items
    1 * 20 Items - 388,00 kr
    388,00 kr
    1 * 20 Items
       388,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4417
  • 1000 ml
    PP 28
    100,5 mm
    106,2 mm
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 14 Items
    1 * 14 Items - 335,00 kr
    335,00 kr
    1 * 14 Items
       335,00 kr
    Specifikationer:
    More
    Specifications
    Cat. No.
    215-4418
Screw caps for PP 28 bottles
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • sort
    Screw cap, PP, with foam insert
    PP 28
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 62,00 kr
    62,00 kr
    1 * 25 Items
       62,00 kr
Produktinformation
  • Katalog #
    Farve
    Beskrivelse
    Gevind
    Tilgængelighed
    Price
  • hvid
    Screw cap, PP, with foam insert
    PP 28
    Log ind for tilgængelighed
    Log ind for tilgængelighed
    1 * 25 Items
    1 * 25 Items - 62,00 kr
    62,00 kr
    1 * 25 Items
       62,00 kr