ContactUsLinkComponent
VWR® Nitrile Extra Light blue Nitrile Gloves
VWR® Nitrile Extra Light blue Nitrile Gloves
Supplier:  VWR Collection
Certificates
undefined
VWR® Nitrile Extra Light blue Nitrile Gloves
Supplier:  VWR Collection
Certificates
Limited Time Sale
Select items below are currently on sale
Specifications
  • Catalog No:
  • 112-6052
  • 112-6053
  • 112-6049
  • 112-6051
  • Ambidextrous/Hånd-specifik:
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Ambidextrous
  • Engangs/Genbrugelig:
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Engangs
  • Latex/latex-fri:
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Latex-fri
  • Med pudder/pudderfri:
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Pudderfri
  • Overflade:
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Textured fingers
  • Manchet:
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Rullet kant
  • Finger tykkelse:
  • Min. 0,09 mm
  • Min. 0,09 mm
  • Min. 0,09 mm
  • Min. 0,09 mm
  • Håndflade tykkelse:
  • Min. 0,07 mm
  • Min. 0,07 mm
  • Min. 0,07 mm
  • Min. 0,07 mm
  • EN norm:
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KTP), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KTP), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KTP), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • EN ISO 374-1:2016 Type B (KTP), EN ISO 374-5:2016 VIRUS
  • Godkendt til fødevarekontakt:
  • +
  • +
  • +
  • +