Orders LinkContactUsLinkComponent
Universal-stativklemmer
Universal-stativklemmer
0 - 80 mm
Katalog # 241-7192
Leverandør:   BOCHEM
Universal-stativklemmer
Katalog # 241-7192
Leverandør:  BOCHEM
Universal-stativklemmer
Universal-stativklemmer
0 - 80 mm
Price
226,00 kr
Log ind for tilgængelighed
1 * 1 Items
Product Details & Documents
Aluminium.
  • Klemmernes kæber har korkindsatser til beskyttelse af de holdte genstande
  • Uden dobbeltmuffe til fastgørelse på stativ
  • Med øjeskruer til hurtig og nem fastgørelse
Specifikationer
  • Spændvidde:
    0 - 80 mm